Learn More
Ácido 5-fluoro-2-metoxibencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7031614
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 179897-94-0
Fórmula molecular C7H8BFO3
Peso molecular (g/mol) 169.95
Número MDL MFCD01863526
Clave InChI CCQKIRUMTHHPSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluoro-2-methoxyphenyl boronic acid, 2-methoxy-5-fluorophenylboronic acid, 5-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 2-methoxy-5-fluorobenzeneboronic acid, 5-fluoro-2-methoxyphenylboronicacid, 2-borono-4-fluoroanisole, 3-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid, 5-fluoro-2-methoxyphenyl boranediol, 4-fluoroanisole-2-boronic acid, boronic acid, 5-fluoro-2-methoxyphenyl
PubChem CID 2782673
Nombre IUPAC ácido (5-fluoro-2-metoxifenil)borónico
SMILES COC1=CC=C(F)C=C1B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.95
Porcentaje de pureza 98%