Learn More
5-Fluoroindolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15420528
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
CAS: 2343-22-8 | C8H8FN | 137.157 g/mol
5-Fluoroindoline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5-fluoroindolina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes y con el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2343-22-8
Fórmula molecular C8H8FN
Peso molecular (g/mol) 137.157
Número MDL MFCD00214461
Clave InChI NXQRMQIYCWFDGP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2774463
Nombre IUPAC 5-fluoro-2,3-dihidro-1H-indol
SMILES C1CNC2=C1C=C(C=C2)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoroindoline
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air sensitive
Sinónimo 5-fluoroindoline, 5-fluoro-2,3-dihydro-1h-indole, 1h-indole,5-fluoro-2,3-dihydro, 1h-indole, 5-fluoro-2,3-dihydro, 5-fluoro-indoline, peakdale1_000398, 5-fluoro-2,3-dihydro-1h-indol, 2,3-dihydro-5-fluoro-1h-indole
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.16
Porcentaje de pureza 97%