Learn More
5-Fluoroindolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Descripción
5-Fluoroindoline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5-fluoroindolina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes y con el calor.
La 5-fluoroindolina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes y con el calor.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Fluoroindoline |
Cantidad | 5 g |
Sensibilidad | Air sensitive |
Sinónimo | 5-fluoroindoline, 5-fluoro-2,3-dihydro-1h-indole, 1h-indole,5-fluoro-2,3-dihydro, 1h-indole, 5-fluoro-2,3-dihydro, 5-fluoro-indoline, peakdale1_000398, 5-fluoro-2,3-dihydro-1h-indol, 2,3-dihydro-5-fluoro-1h-indole |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.16 |
Porcentaje de pureza | 97% |