Learn More
5-Hidroximetil-2-furaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 67-47-0 | C6H6O3 | 126.111 g/mol
64.15€ - 689.00€
CAS | 67-47-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H6O3 |
Peso molecular (g/mol) | 126.111 |
Número MDL | MFCD00003234 |
Clave InChI | NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 5-hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furaldehyde, 5-hydroxymethyl furfural, 5-hydroxymethyl furan-2-carbaldehyde, hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furfural, 5-oxymethylfurfurole, 5-hydroxymethylfuraldehyde, hydroxymethylfurfurole |
PubChem CID | 237332 |
ChEBI | CHEBI:412516 |
Nombre IUPAC | 5-(hidroximetil)furan-2-carbaldehído |
SMILES | C1=C(OC(=C1)C=O)CO |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11454084
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12475.03 |
1 g |
64.15€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11464084
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12475.06 |
5 g |
232.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11474084
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12475.14 |
25 g |
689.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde is used as an intermediate of OMBF (5,5'-oxydimethylenebis(2- furfural)), crown ethers. It is used in organic synthesis to prepare dialdehydes, glycols, ethers, amino alcohols and acetals. It acts as an antioxidant found in some fruit juices and caramel products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl 5-hidroximetil-2-furaldehído se utiliza como intermediario de OMBF (5,5′-oxidimetilenbis(2-furfural)), éteres de corona. Se utiliza en síntesis orgánica para preparar dialdehídos, glicoles, éteres, aminoalcoholes y acetales. Actúa como antioxidante en algunos zumos de frutas y productos de caramelo.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, acetato de etilo, acetona, dimetilformamida, benceno, éter y cloroformo.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Mantenga el recipiente cerrado herméticamente. Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
67-47-0 | |
126.111 | |
NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N | |
237332 | |
5-(hidroximetil)furan-2-carbaldehído |
C6H6O3 | |
MFCD00003234 | |
5-hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furaldehyde, 5-hydroxymethyl furfural, 5-hydroxymethyl furan-2-carbaldehyde, hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furfural, 5-oxymethylfurfurole, 5-hydroxymethylfuraldehyde, hydroxymethylfurfurole | |
CHEBI:412516 | |
C1=C(OC(=C1)C=O)CO |
Especificaciones
5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde | |
32°C to 35°C | |
114°C to 116°C (1 mmHg) | |
C6H6O3 | |
MFCD00003234 | |
Air and light sensitive | |
5-hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furaldehyde, 5-hydroxymethyl furfural, 5-hydroxymethyl furan-2-carbaldehyde, hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furfural, 5-oxymethylfurfurole, 5-hydroxymethylfuraldehyde, hydroxymethylfurfurole | |
NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N | |
5-(hidroximetil)furan-2-carbaldehído | |
237332 | |
126.11 |
67-47-0 | |
1.206 | |
79°C (174°F) | |
1.562 | |
110889 | |
14,4832 | |
Soluble in water,alcohol,ethyl acetate,acetone,dimethylformamide,benzene,ether and chloroform. | |
C1=C(OC(=C1)C=O)CO | |
126.111 | |
CHEBI:412516 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P210-P235-P260-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319-H335-H373.
missing translation for 'einecsNumber' : 200-654-9
missing translation for 'rtecsNumber' : LT7031100.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Mantener frío; almacenar bajo nitrógeno
- 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde