Learn More
Ácido 5-indolilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 144104-59-6 | C8H8BNO2 | 160.97 g/mol
25.80€ - 106.00€
CAS | 144104-59-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H8BNO2 |
Peso molecular (g/mol) | 160.97 |
Número MDL | MFCD01319013 |
Clave InChI | VHADYSUJZAPXOW-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 5-indolylboronic acid, indole-5-boronic acid, 1h-indol-5-yl boronic acid, 1h-indole-5-boronic acid, 5-indolboronic acid, 5-indolyl boronic acid, 5-indole-boronic acid, 1h-indol-5-ylboranediol, 5-indole boric acid, 5-indoleboronic acid |
PubChem CID | 2734361 |
Nombre IUPAC | ácido 1H-indol-5-ilborónico |
SMILES | OB(O)C1=CC=C2NC=CC2=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10078841
|
Thermo Scientific Acros
359461000 |
100 mg | Frasco de vidrio |
25.80€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10621843
|
Thermo Scientific Acros
359465000 |
500 mg | Frasco de vidrio |
61.95€
500 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10563884
|
Thermo Scientific Acros
359460010 |
1 g | Frasco de vidrio |
106.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
144104-59-6 | |
160.97 | |
VHADYSUJZAPXOW-UHFFFAOYSA-N | |
2734361 | |
OB(O)C1=CC=C2NC=CC2=C1 |
C8H8BNO2 | |
MFCD01319013 | |
5-indolylboronic acid, indole-5-boronic acid, 1h-indol-5-yl boronic acid, 1h-indole-5-boronic acid, 5-indolboronic acid, 5-indolyl boronic acid, 5-indole-boronic acid, 1h-indol-5-ylboranediol, 5-indole boric acid, 5-indoleboronic acid | |
ácido 1H-indol-5-ilborónico |
Especificaciones
5-Indolylboronic acid | |
96.0 | |
Blanco | |
96% min. (HPLC) | |
MFCD01319013 | |
VHADYSUJZAPXOW-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 1H-indol-5-ilborónico | |
2734361 | |
97% |
144104-59-6 | |
100.0 | |
Auténtico | |
C8H8BNO2 | |
5-indolylboronic acid, indole-5-boronic acid, 1h-indol-5-yl boronic acid, 1h-indole-5-boronic acid, 5-indolboronic acid, 5-indolyl boronic acid, 5-indole-boronic acid, 1h-indol-5-ylboranediol, 5-indole boric acid, 5-indoleboronic acid | |
OB(O)C1=CC=C2NC=CC2=C1 | |
160.97 | |
160.96 | |
Polvo cristalino |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración de GHS P
Si persiste la irritación ocular:Consultar a un médico.
EN CASO DE INHALACIÓN:Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
Usar
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
- 5-Indolylboronic acid
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.