Learn More
Ácido 5-metoximetil-2-furoico, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11479470
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1917-60-8
Fórmula molecular C7H8O4
Peso molecular (g/mol) 156.137
Número MDL MFCD04367609
Clave InChI HUUCEXDTXVRYMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methoxymethyl furan-2-carboxylic acid, 5-methoxymethyl-furan-2-carboxylic acid, 5-methoxymethyl-2-furoic acid, acmc-1bvdc, sumiki's acid methyl ether, 2-furancarboxylic acid,5-methoxymethyl
PubChem CID 1125227
Nombre IUPAC ácido 5-(metoximetil)furano-2-carboxílico
SMILES COCC1=CC=C(O1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methoxymethyl-2-furoic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.14
Porcentaje de pureza 99%