Learn More
5-Metil-2-furaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410813
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
CAS: 620-02-0 | C6H6O2 | 110.112 g/mol
5-Methyl-2-furaldehyde is used as a perfuming agent. It is used a smoke with essence.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-metil-2-furaldehído se utiliza como agente perfumante. Se emplea como un humo con esencia.
Solubilidad
Soluble en alcohol y agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes. Sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 620-02-0
Formula molecolare C6H6O2
Molecular Weight (g/mol) 110.112
Numero MDL MFCD00003232
InChI Key OUDFNZMQXZILJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methylfurfural, 5-methyl-2-furaldehyde, 5-methyl furfural, 5-methyl-2-furfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-methyl, 5-methylfuran-2-al, 5-methyl-2-furancarboxaldehyde, 5-methylfurfuraldehyde, 2-furaldehyde, 5-methyl, 2-formyl-5-methylfuran
PubChem CID 12097
ChEBI CHEBI:2091
IUPAC Name 5-metilfurano-2-carbaldehído
SMILES CC1=CC=C(O1)C=O
Especificaciones
Materiale o nome chimico 5-Methyl-2-furaldehyde
Densità 1.106
Punti di ebollizione 186°C to 188°C
Punto d'infiammabilità 72°C (161°F)
Indice di rifrazione 1.531
Quantità 500 g
Beilstein 106895
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol and water.
Peso formulazione 110.11
Percent Purity 98%