Learn More
5-Metil-2-furaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Descripción
5-Methyl-2-furaldehyde is used as a perfuming agent. It is used a smoke with essence.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-metil-2-furaldehído se utiliza como agente perfumante. Se emplea como un humo con esencia.
Solubilidad
Soluble en alcohol y agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes. Sensible al aire.
El 5-metil-2-furaldehído se utiliza como agente perfumante. Se emplea como un humo con esencia.
Solubilidad
Soluble en alcohol y agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes. Sensible al aire.
Especificaciones
Especificaciones
Materiale o nome chimico | 5-Methyl-2-furaldehyde |
Densità | 1.106 |
Punti di ebollizione | 186°C to 188°C |
Punto d'infiammabilità | 72°C (161°F) |
Indice di rifrazione | 1.531 |
Quantità | 500 g |
Beilstein | 106895 |
Sensibilità | Air Sensitive |
Informazioni di solubilità | Soluble in alcohol and water. |
Peso formulazione | 110.11 |