Learn More
5-Metil-2-nitrofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 700-38-9 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
35.60€ - 473.00€
CAS 700-38-9
Fórmula molecular C7H7NO3
Peso molecular (g/mol) 153.14
Número MDL MFCD00007111
Clave InChI NQXUSSVLFOBRSE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-nitro-m-cresol, phenol, 5-methyl-2-nitro, 3-hydroxy-4-nitrotoluene, 6-nitro-3-cresol, 3-methyl-6-nitrophenol, m-cresol, 6-nitro, 5-methyl-2-nitro-phenol, unii-z0b5eo9752, 6-nitro-m-creso
PubChem CID 12788
Nombre IUPAC 5-metil-2-nitrofenol
SMILES CC1=CC=C(C(O)=C1)[N+]([O-])=O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11439253
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11729.14
25 g
35.60€
25 g
11449253
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11729.22
100 g
97.50€
100 g
11304659
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11729.36
500 g
473.00€
500 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
700-38-9
153.14
NQXUSSVLFOBRSE-UHFFFAOYSA-N
12788
CC1=CC=C(C(O)=C1)[N+]([O-])=O
C7H7NO3
MFCD00007111
6-nitro-m-cresol, phenol, 5-methyl-2-nitro, 3-hydroxy-4-nitrotoluene, 6-nitro-3-cresol, 3-methyl-6-nitrophenol, m-cresol, 6-nitro, 5-methyl-2-nitro-phenol, unii-z0b5eo9752, 6-nitro-m-creso
5-metil-2-nitrofenol
Especificaciones
5-Methyl-2-nitrophenol
53°C to 56°C
Phenol-like
MFCD00007111
1868030
NQXUSSVLFOBRSE-UHFFFAOYSA-N
5-metil-2-nitrofenol
12788
97%
700-38-9
109°C (228°F)
C7H7NO3
UN2446
6-nitro-m-cresol, phenol, 5-methyl-2-nitro, 3-hydroxy-4-nitrotoluene, 6-nitro-3-cresol, 3-methyl-6-nitrophenol, m-cresol, 6-nitro, 5-methyl-2-nitro-phenol, unii-z0b5eo9752, 6-nitro-m-creso
CC1=CC=C(C(O)=C1)[N+]([O-])=O
153.14
153.14
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Tóxico en caso de inhalación.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:NITROCRESOLES, SÓLIDO
missing translation for 'einecsNumber' : 211-843-0
missing translation for 'rtecsNumber' : SM1130950.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes