Learn More
5-Morfolina4-iltiofeno-2-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Morpholin-4-ylthiophene-2-carbaldehyde |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 10 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.26 |
Porcentaje de pureza | 97% |