Learn More
5-Nitro-2-(n-propilamino)piridina, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7029897
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25948-11-2
Fórmula molecular C8H12N3O2
Peso molecular (g/mol) 182.20
Número MDL MFCD00084819
Clave InChI KZWODZHPEMBNTR-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 5-nitro-2-n-propylamino pyridine, 5-nitro-2-n-propylaminopyridine, 5-nitro-n-propyl-2-pyridinamine, acmc-1cgqw, 5-nitro 2-pyridyl propylamine, 5-nitro-n-propyl-pyridin-2-amine, 2-pyridinamine, 5-nitro-n-propyl
PubChem CID 117675
Nombre IUPAC 5-nitro-N-propilpiridin-2-amina
SMILES CCCNC1=CC=C(C=[NH+]1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitro-2-(n-propylamino)pyridine
Punto de fusión 94°C to 96°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.19
Porcentaje de pureza 96%