Learn More
Alfa Aesar™ 5-Nitroindolina, 97 %
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Nitroindoline |
Punto de fusión | 92°C to 94°C |
Cantidad | 25 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.16 |
Porcentaje de pureza | 97% |