Learn More
Ácido 5-oxo-1-(2-tienilmetil)pirrolidina-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Oxo-1-(2-thienylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 10 g |
Sinónimo | 5-oxo-1-2-thienylmethyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 5-oxo-1-thiophen-2-ylmethyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 4-carboxy-1-then-2-yl pyrrolidin-2-one, 3-pyrrolidinecarboxylicacid, 5-oxo-1-2-thienylmethyl, 5-oxo-1-thien-2-ylmethyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, maybridge1_003341, 3-pyrrolidinecarboxylicacid,5-oxo-1-2-thienylmethyl, 5-oxo-1-2-thienylmethyl-3-pyrrolidinecarboxylic acid, 5-oxo-1-2-thienylmethyl-3-pyrrolidinecarboxylic acid #, 5-oxo-1-thiophen-2-ylmethyl-pyrrolidine-3-ca rboxylic acid |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.27 |
Porcentaje de pureza | 97% |