Learn More
Ácido 5-fenilpiridina-2-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3629712
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
CAS 75754-04-0
Fórmula molecular C12H9NO2
Peso molecular (g/mol) 199.209
Número MDL MFCD04114189
Clave InChI CNCJXSKAKGXNKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-phenylpicolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-phenyl, 5-phenylpicolinicacid, pubchem22107, 5-phenyl-picolinic acid, acmc-1bb5a, 2-carboxy-5-phenylpyridine, 3-phenyl-6-carboxypyridine, 5-phenyl-2-pyridinecarboxylic acid, 5-phenyl-pyridine-2-carboxylic acid
PubChem CID 2762870
Nombre IUPAC ácido 5-fenilpiridina-2-carboxílico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CN=C(C=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Phenylpyridine-2-carboxylic acid
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.21
Porcentaje de pureza 95%