Learn More
Ácido 5-pirimidincarboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4509964
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
CAS 4595-61-3
Fórmula molecular C5H4N2O2
Peso molecular (g/mol) 124.10
Número MDL MFCD00856162
Clave InChI IIVUJUOJERNGQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-carboxypyrimidine, pyrimidine-5-carboxilic acid, 5-pyrimidine carboxylic acid, pyrimidine-5-carboxylate acid, pyrimidine-5-carboxylicacid, pubchem2056, acmc-209k5a, 5-pyrimidyl carboxylic acid, pyrimidin-5-carboxylic acid
PubChem CID 78346
Nombre IUPAC ácido de pirimidin-5-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CN=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Pyrimidinecarboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.1
Porcentaje de pureza 97%