Learn More
Reagecon 500ML USP pH 6.86 @25°C Acc. to USP, 0.05M Equimolal Phosphate
Marca:  Reagecon USP10686
500ML USP pH 6.86 @25°C Acc. to USP, 0.05M Equimolal Phosphate
Código de producto. 16461264
  • 46.00€ / 500 ml
Explore más ofertas especiales