Learn More
6,7-Dihidro-4(5H)-benzofuranona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-112511 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
CAS: 16806-93-2 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16806-93-2
Fórmula molecular C8H8O2
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00215511
Clave InChI DXWQOYPYNPSVRL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6,7-dihydro-4 5h-benzofuranone, 6,7-dihydrobenzofuran-4 5h-one, 4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-4-one, 6,7-dihydro-1-benzofuran-4 5h-one, 4 5h-benzofuranone, 6,7-dihydro, pubchem14044, 6,7-dihydro-4 5h benzo-furanone, 6,7-dihydro-5h-benzofuran-4-one, 6?7-dihydro-4 5h-benzofuranone, 6,7-dihydro-4-5h-benzofuranone
PubChem CID 2733541
Nombre IUPAC 6,7-dihidro-5H-1-benzofuran-4-ona
SMILES C1CC2=C(C=CO2)C(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6, 7-Dihydro-4(5H)-benzofuranone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 30.0°C to 34.0°C
Color Amarillo a marrón
Punto de ebullición 115.0°C to 118.0°C (16.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5300 to 1.5320
Cantidad 5 g
Beilstein 17, V,9, 585
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methylene chloride,ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido