Learn More
6-Amino-2-metilbenzotiazol, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11489480
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2941-62-0
Fórmula molecular C8H8N2S
Peso molecular (g/mol) 164.226
Número MDL MFCD00160076
Clave InChI HFUJOSYKJMNSFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylbenzo d thiazol-6-amine, 6-amino-2-methylbenzothiazole, 2-methyl-benzothiazol-6-ylamine, 6-benzothiazolamine, 2-methyl, 2-methyl-1,3-benzothiazol-6-ylamine, 6-amino-2-methyl-benzothiazole, 2-methylbenzothiazol-6-amine, 2-methylbenzothiazole-6-ylamine, pubchem20725, acmc-1cctf
PubChem CID 762831
Nombre IUPAC 2-metil-1,3-benzotiazol-6-amina
SMILES CC1=NC2=C(S1)C=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Amino-2-methylbenzothiazole
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.22
Porcentaje de pureza 99%