Learn More
Thermo Scientific™ 6-Aminopenicillanic acid, 98%
28.43€ - 497.00€
Especificaciones
Pureza 98%
CAS 551-16-6
Contenido y almacenamiento Keep cold
Peso molecular 216.26
Tipo de producto 6-Aminopenicillanic acid
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11430004
Ver documentos
Thermo Scientific™
A13056.09
10g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11440004
Ver documentos
Thermo Scientific™
A13056.18
50g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11454354
Ver documentos
Thermo Scientific™
A13056.30
250g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Applications
6-Aminopenicillanic acid is the basic unit in penicillin’s, which is obtained from the fermentation brew of the Penicillium mold. It acts as a starting material for the preparation of many semisynthetic penicillins. Further, it serves as apharmaceutical intermediate. In addition to this, it is used in antibiotics research and experimental application.
Solubility
Soluble in water and hydrochoric acid.
Notes
Store in a cool place. Incompatible with strong oxidizing agents.
Especificaciones
Especificaciones
98%
Keep cold
6-Aminopenicillanic acid
551-16-6
216.26