Learn More
6-Benzoilo-3-(alfa-cianobenzil)-2(1H)-quinoxalinona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7039354
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1858242-02-0
Fórmula molecular C23H15N3O2
Peso molecular (g/mol) 365.392
Número MDL MFCD22988965
Clave InChI JAHIUCLUJXQZRA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-7-benzoyl-3-oxo-4h-quinoxalin-2-yl-2-phenylacetonitrile, 6-benzoyl-3-alpha-cyanobenzyl-2 1h-quinoxalinone
PubChem CID 121235645
Nombre IUPAC 2-(7-benzoilo-3-oxo-4H-quinoxol-2-il)-2-fenilacetonitrilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C#N)C2=NC3=C(C=CC(=C3)C(=O)C4=CC=CC=C4)NC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Benzoyl-3-(alpha-cyanobenzyl)-2(1H)-quinoxalinone
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.39
Porcentaje de pureza 97%