Learn More
6-Boc-1-oxa-6-azaspiro[3,3]heptano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15493588
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1223573-41-8
Fórmula molecular C10H17NO3
Peso molecular (g/mol) 199.25
Número MDL MFCD16877674
Clave InChI QOXFRPSIASGKGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 1-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane-6-carboxylate, 1-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane-6-carboxylic acid tert-butyl ester, 6-boc-1-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane, tert-butyl2,5-dioxa-8-aza-spiro 3,5 nonane-8-carboxylate, 2-aza-5-oxaspiro 3.3 heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane-6-carboxylic acid,1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 1-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane-6-carboxylate 95+%
PubChem CID 54758968
Nombre IUPAC 1-oxa-6-azaspiro[3,3]heptano-6-carboxilato de terc-butil
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC2(CCO2)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Boc-1-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.25
Porcentaje de pureza 96%