Learn More
6-Bromo-1,3-benzotiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2703299
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
CAS 53218-26-1
Fórmula molecular C7H4BrNS
Peso molecular (g/mol) 214.08
Número MDL MFCD04115372
Clave InChI YJOUISWKEOXIMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromobenzothiazole, 6-bromobenzo d thiazole, benzothiazole, 6-bromo, 6-bromo-benzothiazole, 6-bromo-benzo d thiazole, pubchem21861, acmc-209l4t, 6-bromanyl-1,3-benzothiazole, benzothiazole, 6-bromo-9ci
PubChem CID 2795171
Nombre IUPAC 6-bromo-1,3-benzotiazol
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)SC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-1, 3-benzothiazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.09
Porcentaje de pureza 97%