Learn More
6-Bromo-1-hexeno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7046040
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS: 2695-47-8 | C6H11Br | 163.058 g/mol
6-Bromo-1-hexene was used in the preparation of epoxide, 6-bromo-1,2-epoxyhexane. It was also used in a simple, direct preparation of 4-alkenylbenzonitriles via anionic reduced forms of terephthalonitrile in liquid ammonia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 6-bromo-1-hexeno se utilizó en la preparación de epóxido, 6-bromo-1,2-epoxihexano. También se usó en una preparación simple y directa de 4-alquenilbenzonitrilos mediante formas aniónicas reducidas de tereftalonitrilo en amoníaco líquido.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2695-47-8
Fórmula molecular C6H11Br
Peso molecular (g/mol) 163.058
Número MDL MFCD00000269
Clave InChI RIMXEJYJXDBLIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-1-hexene, 5-hexenyl bromide, 1-hexene, 6-bromo, 1-bromo-5-hexene, 6-bromohexene, 6-bromo-hexene, 6-bromo-hex-1-ene, l-bromo-5-hexene, 6-bromo-1-hexen, 1-bromohex-5-ene
PubChem CID 75906
Nombre IUPAC 6-bromohex-1-eno
SMILES C=CCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-1-hexene
Densidad 1.217
Punto de ebullición 147°C
Temperatura de inflamación 54°C (129°F)
Olor Characteristic
Fórmula lineal Br(CH2)4CH=CH2
Índice de refracción 1.4652
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Beilstein 506203
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.06
Porcentaje de pureza 95%