Learn More
6-Bromo-1-hexeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2695-47-8 | C6H11Br | 163.06 g/mol
34.95€ - 532.00€
CAS | 2695-47-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H11Br |
Peso molecular (g/mol) | 163.06 |
Número MDL | MFCD00000269 |
Clave InChI | RIMXEJYJXDBLIE-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 6-bromo-1-hexene, 5-hexenyl bromide, 1-hexene, 6-bromo, 1-bromo-5-hexene, 6-bromohexene, 6-bromo-hexene, 6-bromo-hex-1-ene, l-bromo-5-hexene, 6-bromo-1-hexen, 1-bromohex-5-ene |
PubChem CID | 75906 |
Nombre IUPAC | 6-bromohex-1-eno |
SMILES | C=CCCCCBr |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10711093
|
Thermo Scientific Acros
364700010 |
1 g | Frasco de vidrio |
34.95€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10474505
|
Thermo Scientific Acros
364700050 |
5 g | Frasco de vidrio |
156.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10551504
|
Thermo Scientific Acros
364700250 |
25 g | Frasco de vidrio |
532.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
2695-47-8 | |
163.06 | |
RIMXEJYJXDBLIE-UHFFFAOYSA-N | |
75906 | |
C=CCCCCBr |
C6H11Br | |
MFCD00000269 | |
6-bromo-1-hexene, 5-hexenyl bromide, 1-hexene, 6-bromo, 1-bromo-5-hexene, 6-bromohexene, 6-bromo-hexene, 6-bromo-hex-1-ene, l-bromo-5-hexene, 6-bromo-1-hexen, 1-bromohex-5-ene | |
6-bromohex-1-eno |
Especificaciones
6-Bromo-1-hexene | |
96.0 | |
Amarillo | |
47.0°C to 51.0°C (16.0 mmHg) | |
Auténtico | |
C6H11Br | |
1.4645 to 1.4665 (20°C, 589nm) | |
1.217 | |
RIMXEJYJXDBLIE-UHFFFAOYSA-N | |
6-bromohex-1-eno | |
75906 | |
97% |
2695-47-8 | |
100.0 | |
1.2170g/mL | |
52°C | |
96% min. (GC) | |
Br(CH2)4CH=CH2 | |
MFCD00000269 | |
6-bromo-1-hexene, 5-hexenyl bromide, 1-hexene, 6-bromo, 1-bromo-5-hexene, 6-bromohexene, 6-bromo-hexene, 6-bromo-hex-1-ene, l-bromo-5-hexene, 6-bromo-1-hexen, 1-bromohex-5-ene | |
C=CCCCCBr | |
163.06 | |
163.06 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Líquido y vapor inflamables.
Declaración de GHS P
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
En caso de irritación cutánea:Buscar asesoramiento o asistencia médica inmediata.
Si la irritación ocular persiste:Buscar asesoramiento o asistencia médica inmediata.
Evite respirar polvos/humos/
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 220-267-9
- 6-Bromo-1-hexene
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.