Learn More
6-Bromo-1-indanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14548-39-1 | C9H7BrO | 211.058 g/mol
63.72€ - 209.04€
CAS | 14548-39-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H7BrO |
Peso molecular (g/mol) | 211.058 |
Número MDL | MFCD02179286 |
Clave InChI | SEQHEDQNODAFIU-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 6-bromo-1-indanone, 6-bromoindanone, 6-bromo-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 6-bromo-indan-1-one, 6-bromoindan-1-one, 1-indanone, 6-bromo, 1h-inden-1-one, 6-bromo-2,3-dihydro, 6-bromo indanone, 6-bromo-indanone |
PubChem CID | 139778 |
Nombre IUPAC | 6-bromo-2,3-dihidroinden-1-ona |
SMILES | C1CC(=O)C2=C1C=CC(=C2)Br |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15450438
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54003.03 |
1 g |
63.72€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15460438
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54003.06 |
5 g |
209.04€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
6-Bromo-1-indanone is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa 6-bromo-1-indanona se utiliza como un intermedio en la síntesis química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
14548-39-1 | |
211.058 | |
SEQHEDQNODAFIU-UHFFFAOYSA-N | |
139778 | |
C1CC(=O)C2=C1C=CC(=C2)Br |
C9H7BrO | |
MFCD02179286 | |
6-bromo-1-indanone, 6-bromoindanone, 6-bromo-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 6-bromo-indan-1-one, 6-bromoindan-1-one, 1-indanone, 6-bromo, 1h-inden-1-one, 6-bromo-2,3-dihydro, 6-bromo indanone, 6-bromo-indanone | |
6-bromo-2,3-dihidroinden-1-ona |
Especificaciones
6-Bromo-1-indanone | |
110°C | |
MFCD02179286 | |
SEQHEDQNODAFIU-UHFFFAOYSA-N | |
6-bromo-2,3-dihidroinden-1-ona | |
139778 | |
97% |
14548-39-1 | |
C9H7BrO | |
6-bromo-1-indanone, 6-bromoindanone, 6-bromo-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 6-bromo-indan-1-one, 6-bromoindan-1-one, 1-indanone, 6-bromo, 1h-inden-1-one, 6-bromo-2,3-dihydro, 6-bromo indanone, 6-bromo-indanone | |
C1CC(=O)C2=C1C=CC(=C2)Br | |
211.058 | |
211.06 |
Seguridad y manipulación
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes