Learn More
6-Bromo-2,4-dicloroquinazolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7055108
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
CAS: 102393-82-8 | C8H3BrCl2N2 | 277.93 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermediario que se utilizan en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102393-82-8
Fórmula molecular C8H3BrCl2N2
Peso molecular (g/mol) 277.93
Número MDL MFCD09744007
Clave InChI LBAYOWRVZAKPLS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10107568
Nombre IUPAC 6-bromo-2,4-dicloroquinazolina
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=NC(=N2)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Sinónimo quinazoline, 6-bromo-2,4-dichloro, 2,4-dichloro-6-bromoquinazoline, 6-bromo-2,4-dichloro-quinazoline, quinazoline,6-bromo-2,4-dichloro, pubchem14690, acmc-1c6nj, abbypharma ap-16-10560, 6-bromanyl-2,4-bis chloranyl quinazoline
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.93
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido