Learn More
6-Bromo-2-benzotiazolinona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7040579
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62266-82-4
Fórmula molecular C7H4BrNOS
Peso molecular (g/mol) 230.08
Número MDL MFCD00239363
Clave InChI HECJMTPEVWQFCY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-2-benzothiazolinone, 6-bromobenzo d thiazol-2 3h-one, 6-bromo-2 3h-benzothiazolone, 6-bromo-3h-benzothiazol-2-one, 2 3h-benzothiazolone, 6-bromo, 6-bromo-1,3-benzothiazol-2 3h-one, 6-bromo-2-hydroxy benzothiazol, 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-one, 2-benzothiazolol, 6-bromo, pubchem21839
PubChem CID 188444
SMILES BrC1=CC=C2NC(=O)SC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-2-benzothiazolinone
Punto de fusión 229°C to 233°C
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 6-bromo-3H-1,3-benzotiazol-2-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.08
Porcentaje de pureza 98%