Learn More
6-Bromo-2-metil-4H-3,1-benzoxazin-4-ona, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7033465
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19165-25-4
Fórmula molecular C9H6BrNO2
Peso molecular (g/mol) 240.056
Número MDL MFCD00115891
Clave InChI JCRULBKTDUOWMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-2-methyl-4h-3,1-benzoxazin-4-one, 6-bromo-2-methyl-4h-benzo d 1,3 oxazin-4-one, 6-bromo-2-methyl-benzo d 1,3 oxazin-4-one, 6-bromo-2-methylbenzo d 1,3 oxazin-4-one, acmc-20alzz, pubchem16162, maybridge1_000764, 6-bromanyl-2-methyl-3,1-benzoxazin-4-one, 6-bromo-2-methylbenzo d 1,3-oxazin-4-one, 4h-3,1-benzoxazin-4-one, 6-bromo-2-methyl
PubChem CID 2797142
Nombre IUPAC 6-bromo-2-metil-3,1-benzoxazin-4-ona
SMILES CC1=NC2=C(C=C(C=C2)Br)C(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-2-methyl-4H-3,1-benzoxazin-4-one
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.06