Learn More
Ácido 6-bromocromona-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7031069
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51484-06-1
Fórmula molecular C10H5BrO4
Peso molecular (g/mol) 269.05
Número MDL MFCD01242619
Clave InChI QSBZDBNPXSVVHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromochromone-2-carboxylic acid, 6-bromo-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylic acid, 6-bromo-4-oxo-4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, acmc-20alzt, 6-bromo-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylicacid, 6-bromochromone-2-carboxylicacid, 6-brornochrornone-2-carboxylic acid
PubChem CID 688867
Nombre IUPAC 6-bromo-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(=O)C2=CC(Br)=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromochromone-2-carboxylic acid
Punto de fusión 265°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.05
Porcentaje de pureza 97%