Learn More
6-Bromoquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7036753
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
CAS: 5332-25-2 | C9H6BrN | 208.058 g/mol
6-Bromoquinoline is used as fine chemical and pharmaceutical intermediate, used as the coupling reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 6-bromoquinolina se utiliza como sustancia química fina, intermedio farmacéutico y reactivo de acoplamiento.
Solubilidad
Soluble en acetona, acetonitrilo, diclorometano, acetato de etilo y THF.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5332-25-2
Fórmula molecular C9H6BrN
Peso molecular (g/mol) 208.058
Número MDL MFCD00024023
Clave InChI IFIHYLCUKYCKRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoline, 6-bromo, 6-bromo-quinoline, 6-bromo quinoline, 6-bromchinolin, 6-bromchinolin;, 6-br-quinoline, 6-bromooquinoline, acmc-20aits, pubchem2374, 6-bromoquinoline
PubChem CID 79243
Nombre IUPAC 6-bromoquinolina
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)Br)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromoquinoline
Punto de fusión 24°C
Densidad 1.538
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.663
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Soluble in acetone,acetonitrile,dichloromethane,ethyl acetate and THF.
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.06
Porcentaje de pureza 97%