Learn More
Ácido 6-cloroimidazo[1,2-a]piridina-2-carboxílico, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11469470
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 182181-19-7
Fórmula molecular C8H5ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 196.59
Número MDL MFCD02186559
Clave InChI YZBKAIKDSQEETA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 6-chloro-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 6-chloro, 2-carboxy-6-chloroimidazo 1,2-a pyridine, 6-chloroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylicacid, 6-chloro-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, acmc-209zto, chloroimidazoapyridinecarboxylicacid, imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid,6-chloro, 6-chloroimidazo 1,2-alpha pyridine-2-carboxylic acid
PubChem CID 2757614
Nombre IUPAC ácido 6-cloroimidazo[1,2-a]piridina-2-carboxílico
SMILES C1=CC2=NC(=CN2C=C1Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Punto de fusión 246°C to 247°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.59
Porcentaje de pureza 99%