Learn More
[6-(Dietilamino)-3-piridinil]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Especificaciones
Especificaciones
Materiale o nome chimico | [6-(Diethylamino)-3-pyridinyl]methanol |
CAS min. % | 97.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Frasco de vidrio ámbar |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 180.25 |
Percent Purity | 97% |