Learn More
6-Hidroxi-2,3-dihidrobenzo[b]furan-3-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
Specifications
Specifications
Nombre del producto químico o material | 6-Hydroxy-2, 3-dihydrobenzo[b]furan-3-one |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.13 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction