Learn More
6-Yodo-2-metil-1,3-benzotiazol, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10103374
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
CAS 68867-20-9
Formula molecolare C8H6INS
Molecular Weight (g/mol) 275.107
InChI Key YVXGKAZJAUWMPM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-iodo-2-methyl-benzothiazole, 6-iodo-2-methylbenzo d thiazole, 2-methyl-6-iodobenzothiazole, 6-iodo-2-methylbenzothiazole, benzothiazole, 6-iodo-2-methyl, benzothiazole,6-iodo-2-methyl
PubChem CID 807592
IUPAC Name 6-yodo-2-metil-1,3-benzotiazol
SMILES CC1=NC2=C(S1)C=C(C=C2)I
Especificaciones
Materiale o nome chimico 6-Iodo-2-methyl-1, 3-benzothiazole
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Frasco de vidrio ámbar
Quantità 5 g
Peso formulazione 275.11
Percent Purity 90%