Learn More
6-Yodo-2-metil-1,3-benzotiazol, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Especificaciones
Especificaciones
Materiale o nome chimico | 6-Iodo-2-methyl-1, 3-benzothiazole |
Intervallo percentuale saggio | 90% |
Imballaggio | Frasco de vidrio ámbar |
Quantità | 5 g |
Peso formulazione | 275.11 |
Percent Purity | 90% |