Learn More
Cloruro de 6-metoxipiridina-3-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4228778 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS: 312300-42-8 | C6H6ClNO3S | 207.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 312300-42-8
Fórmula molecular C6H6ClNO3S
Peso molecular (g/mol) 207.63
Número MDL MFCD06739108
Clave InChI OMLIVJOTRYWHNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methoxy-pyridine-3-sulfonyl chloride, 3-chlorosulphonyl-6-methoxypyridine, 6-methoxypyridin-3-ylsulfonyl chloride, 2-methoxypyridine-5-sulfonylchloride, 6-methoxy-3-pyridinesulfonyl chloride, 3-pyridinesulfonylchloride, 6-methoxy, 6-methoxypyridine-3-sulphonyl chloride, 5-chlorosulfonyl-2-methoxypyridine, 6-methoxypyridine-3-yl sulfonyl chloride
PubChem CID 22344709
Nombre IUPAC cloruro de 6-metoxipiridina-3-sulfonilo
SMILES COC1=NC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methoxypyridine-3-sulfonyl chloride
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 42.0°C to 45.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.64
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido de baja fusión cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Methoxypyridine-3-sulfonyl chloride, 97%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.