Learn More
6-Metil-1,2,3,4-tetrahidroquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022457
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
CAS: 91-61-2 | C10H13N | 147.22 g/mol
6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 6-metil-1,2,3,4-tetrahidroquinolina se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-61-2
Fórmula molecular C10H13N
Peso molecular (g/mol) 147.22
Número MDL MFCD00023887
Clave InChI XOKMRXSMOHCNIX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo civettal, 1,2,3,4-tetrahydro-6-methylquinoline, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-6-methyl, quinoline, tetrahydro-6-methyl, p-methyltetrahydroquinoline, acmc-209rck, dsstox_cid_27444, dsstox_rid_82351, dsstox_gsid_47444, xokmrxsmohcnix-uhfffaoysa
PubChem CID 66678
Nombre IUPAC 6-Metil-1,2,3,4-tetrahidroquinolina
SMILES CC1=CC=C2NCCCC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Punto de fusión 33°C to 37°C
Punto de ebullición 262°C to 263°C (712 mmHg)
Cantidad 10 g
Beilstein 122515
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.22
Porcentaje de pureza 98%