Learn More
Hidrato de clorhidrato de ácido 6-morfolin-4-ilpiridazina-3-carboxílico, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Especificaciones
Especificaciones
Materiale o nome chimico | 6-morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate |
Imballaggio | Frasco de vidrio ámbar |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 245.67 |
Percent Purity | 97% |