Learn More
Hidrato de clorhidrato de ácido 6-morfolin-4-ilpiridazina-3-carboxílico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10046724 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
CAS 1192758-40-9
Formula molecolare C9H14ClN3O4
Molecular Weight (g/mol) 263.678
InChI Key VARLCSQEQQKXKH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-morpholinopyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate, 6-morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate, 6-morpholin-4-yl pyridazine-3-carboxylic acid hydrate hydrochloride
PubChem CID 53444630
IUPAC Name ácido 6-morfolin-4-ilpiridazina-3-carboxílico;hidrato;clorhidrato
SMILES C1COCCN1C2=NN=C(C=C2)C(=O)O.O.Cl
Especificaciones
Materiale o nome chimico 6-morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate
Imballaggio Frasco de vidrio ámbar
Quantità 1 g
Peso formulazione 245.67
Percent Purity 97%