Learn More
6-Morfolino-3-piridinil isotiocianato, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 6-Morpholino-3-pyridinyl isothiocyanate |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.28 |
Porcentaje de pureza | 97% |