Learn More
Ácido monohidrato de 6-oxo-1,6-dihidropiridazina-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10304372
10 g, Frasco de vidrio ámbar, 10 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
CAS 37972-69-3
Fórmula molecular C5H3N2O3
Peso molecular (g/mol) 139.09
Número MDL MFCD09064936
Clave InChI GIFSROMQVPUQFK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 6-hydroxypyridazine-3-carboxylic acid, 6-hydroxy-3-pyridazinecarboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydro-pyridazine-3-carboxylic acid, 3-hydroxypyridazine-6-carboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylic acid, 1,6-dihydro-6-oxo, 6-hydroxy-pyridazine-3-carboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylicacid, 1,6-dihydro-6-oxo, 6-oxohydropyridazine-3-carboxylic acid
PubChem CID 305970
Nombre IUPAC Ácido 6-oxo-1H-piridina-3-carboxílico
SMILES [O-]C(=O)C1=NNC(=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxy-3-pyridazinecarboxylic acid monohydrate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.12
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
Ácido monohidrato de 6-oxo-1,6-dihidropiridazina-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™ >