Learn More
Ácido 6-fenoxinicotínico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10059221
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
CAS 51362-38-0
Fórmula molecular C12H9NO3
Peso molecular (g/mol) 215.208
Número MDL MFCD02682068
Clave InChI GFEUNYLQJDQNAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-phenoxynicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-phenoxy, 6-phenoxynicotinicacid, 6-phenoxy-nicotinic acid, 2-phenoxypyridine-5-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 6-phenoxy, 6-phenyloxy-3-pyridinecarboxylic acid
PubChem CID 2776497
Nombre IUPAC ácido 6-fenoxipiridina-3-carboxílico
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=NC=C(C=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Phenoxynicotinic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.21
Porcentaje de pureza 97%