Learn More
6-Quinolinilmetanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3075862
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
CAS 100516-88-9
Fórmula molecular C10H9NO
Peso molecular (g/mol) 159.188
Número MDL MFCD03789621
Clave InChI YQEJIIUSNDZIGO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-quinolinylmethanol, 6-quinolinemethanol, 6-hydroxymethylquinoline, quinolin-6-yl methanol, 6-quinolylmethanol, pubchem12427, quinolin-6-yl-methanol, 6-hydroxymethyl quinoline, 6-hydroxymethyl-quinoline
PubChem CID 1514385
Nombre IUPAC quinolin-6-ilmetanol
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)CO)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Quinolinylmethanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.19
Porcentaje de pureza 97%