Learn More
Jenway™ Espectrofotómetro visible de sobremesa 6320
Un instrumento fácil de usar con un tamaño compacto.
Marca: Jenway™ 99968-69
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Recupera los ajustes anteriores al encender el aparato
- Las salidas analógicas y RS-232 le permiten interactuar con impresoras y PC
- La pantalla LCD de dos líneas muestra mensajes de error, avisos, indicación de modo y unidades de concentración
Especificaciones
Flash de xenón | |
Educación, control de calidad, análisis ambiental y análisis clínicos | |
Alojado y aislado de forma independiente con lentes |
8 nm, 6 nm en el intervalo UV | |
Cable de alimentación, paquete de 100 cubetas desechables, soporte para cubetas de 10 x 10 mm, cable de interfaz y software de aplicación para PC en CD-ROM |