Learn More
Brady™ Cartuchos de impresora de transferencia térmica Serie 6400
Black ribbon for Brady™ BBP11 printer
Marca: Brady™ 620365
137.43 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
La impresora Brady™ BBP11 es una impresora de escritorio pequeña y compacta que ofrece una alta calidad de impresión por transferencia térmica a bajo coste. La impresora ofrece un alto rendimiento con una salida duradera y fiable, con una velocidad de impresión de hasta 127 mm (5 pulgadas) por segundo. Es fácil de usar y ofrece una carga rápida de cintas y medios. El puerto Ethernet interno estándar permite una sencilla integración en cualquier aplicación.
- Pequeña y compacta de solo 101,6 mm (4 pulgadas) de ancho
- Resolución de impresión de 300 ppp
- Ofrece una gran variedad de materiales imprimibles
- Fiable y duradera
- Cuenta con muchas funciones incorporadas de serie, como Ethernet (red), interfaz de comunicación triple y construcción de doble pared. Impresora de transferencia térmica con nivel de entrada ideal para etiquetas para portaobjetos, tejidos y sangre en hospitales, laboratorios sanitarios y clínicos.
Especificaciones
Cinta de impresión de transferencia térmica | |
Brady 1244, Brady 1344 | |
110 mm | |
100 m x 110 mm | |
Lado de tinta dentro | |
R6401 110mmx110m /I |
Negro | |
100 m | |
25,4 mm de diámetro interior | |
Cinta negra para impresora de transferencia térmica Serie 6400 | |
1 unidad |