Learn More
Tenak™ Divisores de cajas de crioconservación de 65 mm
Divisores para cajas de crioconservación de 100 y 130 mm de altura.
Marca: Tenak™ TE22146
83.63 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para cajas de crioconservación de cartón
- Admite viales criogénicos
- Divisor de estilo cuadrícula
Especificaciones
Divisor de rejilla | |
Viales con diámetro exterior de 12 mm | |
65 mm |
Cajas criogénicas de 100 y 130 mm de altura | |
cubetas 10 x 10 |