Learn More
Tenak™ Divisores de cajas de crioconservación de 65 mm
Divisores para cajas de crioconservación de 100 y 130 mm de altura.
Marca:  Tenak™ TE22147
78.37 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15230554
  • 80.40€ / paquete de 36
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 10-10-2025
Descripción
  • Para cajas de crioconservación de cartón
  • Admite viales criogénicos
  • Divisor de estilo cuadrícula
Especificaciones
Especificaciones
Divisor de rejilla
Viales con diámetro exterior de 41 mm
65 mm
Cajas criogénicas de 100 y 130 mm de altura
cubetas 3 x 3