Learn More
7-Fluoroisatina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326969
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
CAS: 317-20-4 | C8H4FNO2 | 165.123 g/mol
7-Fluoroisatin is used as the intermediate of cardiovascular, anti-inflammatory and bactericidal drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 7-fluoroisatina se utiliza como intermedio de medicamentos cardiovasculares, antiinflamatorios y bactericidas.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua (0,022 g/l)
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 317-20-4
Fórmula molecular C8H4FNO2
Peso molecular (g/mol) 165.123
Número MDL MFCD01569508
Clave InChI HGBGVEOXPHGSOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-fluoroisatin, 7-fluoroindoline-2,3-dione, 7-fluoro-2,3-indolinedione, 1h-indole-2,3-dione, 7-fluoro, 7-fluoroindole-1h-2,3-dione, 7-fluoroindole-2,3-dione, 7-fluoro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 7-fluoroisatine, 7-fluoro-1h-benzo d azoline-2,3-dione, 7-fluor-1h-indol-2,3-dion
PubChem CID 586418
Nombre IUPAC 7-fluoro-1H-indol-2,3-diona
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)F)NC(=O)C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Fluoroisatin
Punto de fusión 193°C to 195°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Sparingly Soluble in water (0.022g/L)
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.12
Porcentaje de pureza 97%