Learn More
7-Hidroxi-2,2,8-trimetil-2,3-dihidro-4H-cromen-4-ona, 97 %, Thermo Scientific™
76.00€ - 190.00€
CAS 50544-72-4
Fórmula molecular C12H14O3
Peso molecular (g/mol) 206.241
Número MDL MFCD01314121
Clave InChI OGVKPSHYVRAUCB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 7-hydroxy-2,2,8-trimethylchroman-4-one, 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-3h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-2,3-dihydro-4h-1-benzopyran-4-one, maybridge1_006374, 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl4-chromanone, 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-4-chromanone, 2,3-dihydro-7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-4h-chromen-4-one, 2,3-dihydro-7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-4h-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,2,3-dihydro-7-hydroxy-2,2,8-trimethyl
PubChem CID 2727974
Nombre IUPAC 7-hidroxi-2,2,8-trimetil-3H-cromen-4-ona
SMILES CC1=C(C=CC2=C1OC(CC2=O)(C)C)O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10681683
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Maybridge
RH01364DA
1 g Frasco de vidrio ámbar
76.00€
1 g
10714013
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Maybridge
RH01364EA
10 g Frasco de vidrio ámbar
190.00€
10 g
50544-72-4
206.241
OGVKPSHYVRAUCB-UHFFFAOYSA-N
2727974
CC1=C(C=CC2=C1OC(CC2=O)(C)C)O
C12H14O3
MFCD01314121
7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 7-hydroxy-2,2,8-trimethylchroman-4-one, 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-3h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-2,3-dihydro-4h-1-benzopyran-4-one, maybridge1_006374, 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl4-chromanone, 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-4-chromanone, 2,3-dihydro-7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-4h-chromen-4-one, 2,3-dihydro-7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-4h-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,2,3-dihydro-7-hydroxy-2,2,8-trimethyl
7-hidroxi-2,2,8-trimetil-3H-cromen-4-ona
Especificaciones
7-Hydroxy-2,2,8-trimethyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
97.0
C12H14O3
7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 7-hydroxy-2,2,8-trimethylchroman-4-one, 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-3h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-2,3-dihydro-4h-1-benzopyran-4-one, maybridge1_006374, 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl4-chromanone, 7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-4-chromanone, 2,3-dihydro-7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-4h-chromen-4-one, 2,3-dihydro-7-hydroxy-2,2,8-trimethyl-4h-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,2,3-dihydro-7-hydroxy-2,2,8-trimethyl
CC1=C(C=CC2=C1OC(CC2=O)(C)C)O
206.241
206.24
50544-72-4
97%
MFCD01314121
OGVKPSHYVRAUCB-UHFFFAOYSA-N
7-hidroxi-2,2,8-trimetil-3H-cromen-4-ona
2727974
97%