Learn More
7-Yodoisatina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15419007
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20780-78-3
Fórmula molecular C8H4INO2
Peso molecular (g/mol) 273.029
Número MDL MFCD01248407
Clave InChI RLGIFVDILDEIHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-iodoindoline-2,3-dione, 7-iodoisatin, 7-iodo-isatin, 7-iodo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 7-iodo-indole-2,3-dione, pubchem20658, 7-iodoindole-2,3-dione, 7-iodo-2,3-indolinedione, 7-iodo indole-2,3-dione, 7-iodo indoline-2,3-dione
PubChem CID 4043705
Nombre IUPAC 7-yodo-1H-indol-2,3-diona
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)I)NC(=O)C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Iodoisatin
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.03
Porcentaje de pureza 97%