Learn More
7-(Trifluorometil)-1,2,3,4-tetrahidroquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318265
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
CAS: 450-62-4 | C10H10F3N | 201.192 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 450-62-4
Fórmula molecular C10H10F3N
Peso molecular (g/mol) 201.192
Número MDL MFCD00079784
Clave InChI RGZZKZNESVFQKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-trifluoromethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, 7-trifluoromethyl-1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-7-trifluoromethyl, pubchem7221, acmc-20aip4
PubChem CID 2781139
Nombre IUPAC 7-(trifluorometil)-1,2,3,4-tetrahidroquinolina
SMILES C1CC2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)NC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Punto de fusión 30°C to 34°C
Punto de ebullición 135°C to 140°C (22 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 153990
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.19
Porcentaje de pureza 97%