Learn More
SHOWA™ Guantes de nitrilo de un solo uso y sin polvo 7585
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
L
XL
2XL
Descripción
- Este guante más grueso proporciona una mayor resistencia a los productos químicos
- Puño largo para mayor protección
- Evita el riesgo de sufrir alergias al látex de tipo I y IV
- Sensación de segunda de piel, textura más suave y fácil de poner
- Formulación de bajo módulo para mejorar el ajuste y reducir la fatiga de la mano
- Acabado texturizado en las puntas de los dedos para mejorar el agarre
- Sin plastificantes, polvo ni silicona
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | Reglamento de la EU 425/2016, EN 420, EN 455, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, reglamento de la UE 1935/2004 y 10/2011 |
AQL | 0.65 |
Color | azul cobalto |
Desechables | Sí |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
En polvo | sin polvo |
Tamaño | 2XL |
Esterilidad | No estéril |