Learn More
Ansell™ Guantes de PVC industriales de peso ligero Tiger Paw™ serie 76-301
Código de producto. 12616991 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Hechos de poliéster con capas de algodón, los guantes Tiger Paw™ ofrecen muchas características y ventajas a un precio económico. Esta diseño más pesado garantiza un guante más robusto para aplicaciones más pesadas.
  • Fabricado con poliéster recubierto con algodón
  • Construcción elástica
  • Revestimiento de algodón de poliéster
  • Acabado lateral en palma de puntos
  • Puños elásticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior PVC
Certificaciones/conformidad Norma de CATEGORÍA II EN 388: 214X
Material del manguito PVC
Color Natural, Azul
Tipo de producto Guantes de peso ligero
Tamaño 10
Estilo de puño de los guantes Tejido
Revestimiento Algodón de poliéster
Tipo de Palm Palma de puntos
Cantidad 12 pares
Serie 76-301